Få mere at vide
4-aminophenylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13488288 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13488288 500 g 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13488288 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104335000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 101-80-4 | C12H12N2O | 200.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenyl ether
CAS 101-80-4
Smeltepunkt 189,0 °C til 193,0 °C
Kogepunkt 190,0 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 218 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H12N2O
Lineær formel (H2NC6H4)2O
Mængde 500 g
Beilstein 13,441
Synonym 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig.
InChI nøgle HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
IUPAC navn 4-(4-aminophenoxy)anilin
Molekylvægt (g/mol) 200.24
PubChem CID 7579
ChEBI CHEBI:34384
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.