Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminophenyl ether |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 189 °C til 193 °C |
| Kogepunkt | 190 °C (0,1 mmHg) |
| Flammepunkt | 218 °C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (H2NC6H4)2O |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Aminophenyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.