Få mere at vide
4-aminophenethylalkohol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10517362 100 g Glasflaske 100g
10147320 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10517362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400931000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-10-9 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-10-9
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00007922
InChI nøgle QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl ethanol, 4-aminophenethyl alcohol, p-aminophenethyl alcohol, p-aminophenylethanol, benzeneethanol, 4-amino, 2-p-aminophenyl ethanol, 2-4-aminophenyl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl aniline, benzeneethanol, ar-amino, p-2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 66904
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)ethanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminophenethyl alcohol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 104.0°C to 108.0°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2C6H4(CH2)2OH
Mængde 100 g
Beilstein 13,I,242
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminophenethyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.