Få mere at vide
4-aminomethylphenylboronsyrehydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10629102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10629102 250 mg Glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10629102 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358842500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75705-21-4 | C7H11BClNO2 | 187.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride
Navn note 96%
CAS 75705-21-4
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H11BClNO2
MDL nummer MFCD01632199
Mængde 250 mg
Synonym 4-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hcl, 4-aminomethyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid hcl, 4-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethylbenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride
InChI nøgle HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
IUPAC navn [4-(aminomethyl)phenyl]boronsyre;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 187.43
PubChem CID 2734311
Formel vægt 187.43
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.