Få mere at vide
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11387349
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387349 25 g 25g
11377349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27473.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15996-76-6 | C8H9ClN2 | 168.624 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15996-76-6
Molekylær formel C8H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 168.624
MDL nummer MFCD01861472
InChI nøgle QREZLLYPLRPULF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, 4-cyanobenzylamine hcl, 4-cyanobenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl benzonitrile hcl, 4-aminomethyl-benzonitrile hydrochloride, benzonitrile, 4-aminomethyl-, monohydrochloride, p-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, pubchem2057, acmc-209dkg, 4-aminomethylbenzonitrile hcl
PubChem CID 9942250
IUPAC navn 4-(aminomethyl)benzonitril;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)C#N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Smeltepunkt 279°C to 284°C
Mængde 25 g
Formel vægt 168.62
Procent renhed 97%