Få mere at vide
4-(Aminomethyl)benzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11425527
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425527 25 g 25g
11435527 100 g 100g
11445527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23519.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-91-7 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
4-(Aminomethyl)benzoesyre virker som et unaturligt aminosyrederivat. Det bruges også som et type 2 antifibrinolytisk middel. Yderligere reagerer det med 2-methyl-isothiourinstofsulfat til fremstilling af 4-guanidinomethylbenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Aminomethyl)benzoesyre fungerer som et unaturligt aminosyrederivat. Det bruges også som et type 2 antifibrinolytisk middel. Yderligere reagerer det med 2-methyl-isothiourinstofsulfat til fremstilling af 4-guanidinomethylbenzoesyre.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, benzen og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-91-7
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00010203
InChI nøgle QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
PubChem CID 65526
IUPAC navn 4-(aminomethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)benzoic acid
Smeltepunkt ∼290 °C (opdeling)
Mængde 25 g
Beilstein 1100606
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Uopløselig i ethanol, benzen og kloroform.
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%