Få mere at vide
4-(aminomethyl)benzenboronsyre pinacol ester hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490026
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490026 1 g 1g
15400036 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52691.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 850568-55-7 | C13H21BClNO2 | 269.576 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850568-55-7
Molekylær formel C13H21BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 269.576
MDL nummer MFCD02179455
InChI nøgle KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester, hcl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid pinacol ester hcl, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine hydrochloride, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hcl, 4-aminomethylohenylboronic acid pinacl ester hcl
PubChem CID 16427088
IUPAC navn [4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanamin;hydrochlorid
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Smeltepunkt 228°C to 238°C
Mængde 1 g
Formel vægt 269.58
Procent renhed 95%