Få mere at vide
4-(aminomethyl)benzenboronsyrehydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470156
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470156 5 g 5g
15460156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52855.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75705-21-4 | C7H11BClNO2 | 187.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75705-21-4
Molekylær formel C7H11BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 187.43
MDL nummer MFCD01632199
InChI nøgle HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hcl, 4-aminomethyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid hcl, 4-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethylbenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride
PubChem CID 2734311
IUPAC navn [4-(aminomethyl)phenyl]boronsyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smeltepunkt 240°C to 250°C
Mængde 5 g
Formel vægt 187.43
Procent renhed 96%