Få mere at vide
4-(aminomethyl)benzenboronsyrehydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460156
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460156 1 g 1g
15470156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52855.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75705-21-4 | C7H11BClNO2 | 187.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75705-21-4
Molekylær formel C7H11BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 187.43
MDL nummer MFCD01632199
InChI nøgle HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hcl, 4-aminomethyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid hcl, 4-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethylbenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride
PubChem CID 2734311
IUPAC navn [4-(aminomethyl)phenyl]boronsyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smeltepunkt 240°C to 250°C
Mængde 1 g
Formel vægt 187.43
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride