Få mere at vide
4-Aminohippuric Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 61-78-9 |
| Smeltepunkt | 199°C to 202°C (Decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00007890 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine, 4-Aminohippuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.19 |
| Grad | Research |