Få mere at vide
4-Aminohippuric acid, 99%
Artikelnummer. 10206110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10206110 25 g Plastflaske 25g
10676164 10 g Glasflaske 10g
10123590 100 g Plastflaske 100g
10321184 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10206110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153800250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61-78-9 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-78-9
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00007890
InChI nøgle HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
IUPAC navn 2-[(4-aminobenzoyl)amino]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminohippuric acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 198,0 °C til 202,0 °C
Farve Grå til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H10N2O3
Lineær formel H2NC6H4CONHCH2CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 14, II, 258
Merck Index 15, 439
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, aceton and most, organic solvents, pract. insoluble in ccl4, very soluble in dilute hydrochloric acid and alkal
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 4-Aminohippuric acid