Få mere at vide
4-Aminohippursyre, 99%
Artikelnummer. 10123590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123590 100 g Plastflaske 100g
10676164 10 g Glasflaske 10g
10206110 25 g Plastflaske 25g
10321184 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10123590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153801000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 61-78-9 | C9H10N2O3 | 194,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-78-9
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00007890
InChI nøgle HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
IUPAC navn 2-[(4-aminobenzoyl)amino]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminohippuric acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 198,0 °C til 202,0 °C
Farve Grå til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H10N2O3
Lineær formel H2NC6H4CONHCH2CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 14, II, 258
Merck Index 15, 439
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, aceton og de fleste organiske opløsningsmidler, praksis. Uopløseligt i CCL4, meget opløseligt i fortyndet saltsyre og alkal
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 4-Aminohippuric acid
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.