Få mere at vide
4-aminobutyraldehyd-dimethylacetal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484517 25 g 25g
11474517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21072.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19060-15-2 | C6H16NO2 | 134.20 g/mol
4-Aminobutyraldehyd-dimethylacetal fungerer som et mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af pinealhormon melatonin ved reaktion med 4-methoxyphenylhydrazinhydrochlorid og eddikesyreanhydrid. Yderligere bruges det også til fremstilling af ficuseptin, juliprosin og juliprosopin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminobutyraldehyd-dimethylacetal fungerer som et mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af pinealhormon melatonin ved reaktion med 4-methoxyphenylhydrazinhydrochlorid og eddikesyreanhydrid. Yderligere bruges det også til fremstilling af ficuseptin, juliprosin og juliprosopin.
Opløselighed Blandbar med
benzen.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19060-15-2
Molekylær formel C6H16NO2
Molekylvægt (g/mol) 134.20
MDL nummer MFCD00189373
InChI nøgle TYVAXMOICMBSMT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-aminobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutylamine, 4,4-dimethoxy-1-butanamine, 4-aminobutyraldehyde dimethylacetal, acmc-1bqj6, 4-aminobutyraldehyde dimethyl, 1-amino-4,4-dimethoxybutane, cs-waa0041, tyvaxmoicmbsmt-uhfffaoysa, 4-aminobutyraldehydedimethylacetal
PubChem CID 5463803
SMIL COC(CCC[NH3+])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Kogepunkt 85°C (22 mmHg)
Flammepunkt 59°C (138°F)
Lineær formel H2N(CH2)3CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.43
Mængde 25 g
FN nummer UN2734
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with benzene.
IUPAC navn 4,4-dimethoxybutan-1-amin
Formel vægt 133.19
Procent renhed ≥98%