Få mere at vide
4-aminobutyraldehyd-dimethylacetal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474517 5 g 5g
11484517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21072.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19060-15-2 | C6H16NO2 | 134.20 g/mol
4-Aminobutyraldehyd-dimethylacetal fungerer som et mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af pinealhormon melatonin ved reaktion med 4-methoxyphenylhydrazinhydrochlorid og eddikesyreanhydrid. Yderligere bruges det også til fremstilling af ficuseptin, juliprosin og juliprosopin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminobutyraldehyd-dimethylacetal fungerer som et mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af pinealhormon melatonin ved reaktion med 4-methoxyphenylhydrazinhydrochlorid og eddikesyreanhydrid. Yderligere bruges det også til fremstilling af ficuseptin, juliprosin og juliprosopin.
Opløselighed Blandbar med
benzen.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19060-15-2
Molekylær formel C6H16NO2
Molekylvægt (g/mol) 134.20
MDL nummer MFCD00189373
InChI nøgle TYVAXMOICMBSMT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-aminobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutylamine, 4,4-dimethoxy-1-butanamine, 4-aminobutyraldehyde dimethylacetal, acmc-1bqj6, 4-aminobutyraldehyde dimethyl, 1-amino-4,4-dimethoxybutane, cs-waa0041, tyvaxmoicmbsmt-uhfffaoysa, 4-aminobutyraldehydedimethylacetal
PubChem CID 5463803
SMIL COC(CCC[NH3+])OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Kogepunkt 85°C (22 mmHg)
Flammepunkt 59°C (138°F)
Lineær formel H2N(CH2)3CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.43
Mængde 5 g
FN nummer UN2734
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with benzene.
IUPAC navn 4,4-dimethoxybutan-1-aminium
Formel vægt 133.19
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobutyraldehydedimethyl acetal