Få mere at vide
4-Aminobutyraldehyd diethylacetal, 95%
Artikelnummer. 10523145 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523145 5 g Glasflaske 5g
10229803 1 g Glasflaske 1g
10190153 25 g Glasflaske 25g
10700605 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10523145 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 103260050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6346-09-4 | C8H19NR.2 | 161,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6346-09-4
Molekylær formel C8H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.24
MDL nummer MFCD00008227
InChI nøgle GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4,4-diethoxybutan-1-amin
SMIL CCOC(CCCN)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Farve Farveløs
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 196,0 °C
Flammepunkt 62 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
Brydningsindeks 1,4270 til 1,4290
Mængde 5 g
Beilstein 04,319
Specifik vægtfylde 0.9
Synonym 4,4-diethoxybutylamine, 4-aminobutyraldehyde diethyl acetal, 1-butanamine, 4,4-diethoxy, 4,4-diethoxy-1-butanamine, ambda, 4,4-diethoxy-butylamine, acmc-2097jf, 4-aminobutanal diethyl acetal, ksc356g0p, 4,4-diethoxy-1-butanamine #
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar.
PubChem CID 80672
Formel vægt 161.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.