Få mere at vide
4-Aminobenzylamine, 98%
Artikelnummer. 10080173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10080173 25 g Glasflaske 25g
10522095 5 g Glasflaske 5g
10599603 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10080173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391450250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4403-71-8 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4403-71-8
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00075513
InChI nøgle BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzylamine, 4-aminomethyl aniline, p-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 4-amino, 4-aminomethyl-phenylamine, 4-aminomethyl phenylamine, 4-aminobenzyl amine dihydrochloride, 4-amonobenzylae, p-aminobenzylamin, 4-amino benzylamine
PubChem CID 427814
IUPAC navn 4-(aminomethyl)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 1.0780g/mL
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH2C6H4NH2
Brydningsindeks 1.6080 to 1.6100
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.078
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.