Få mere at vide
4-aminobenzylcyanid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10010560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10010560 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10010560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103210100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 3544-25-0 | C8H8N2 | 132,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzyl cyanide
Navn note 99%
CAS 3544-25-0
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42,0 °C til 46,0 °C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 312,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8N2
Lineær formel H2NC6H4CH2CN
MDL nummer MFCD00007912
Mængde 10 g
Beilstein 14, 457
Synonym 4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, organiske opløsningsmidler, let opløselige i CS2
InChI nøgle YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(CC#N)C=C1
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 132.17
PubChem CID 77000
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzyl cyanide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.