Få mere at vide
4-Aminobenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobenzyl Alcohol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2 |
| Formel vægt | 123.0684 |