Få mere at vide
4-aminobenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10048611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10048611 5 g Glasflaske 5g
10663373 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10048611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348240050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 623-04-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-04-1
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00014782
InChI nøgle AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzyl alcohol, 4-aminophenyl methanol, 4-aminobenzylalcohol, 4-hydroxymethyl aniline, p-aminobenzyl alcohol, p-aminobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-amino, benzyl alcohol, p-amino, 4-amino-benzylalcohol, pubchem7480
PubChem CID 69331
IUPAC navn (4-aminophenyl)methanol
SMIL NC1=CC=C(CO)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzyl alcohol
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60.0°C to 63.0°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 123.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminobenzyl alcohol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.