Få mere at vide
4-aminobenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448096
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448096 5 g 5g
11458096 25 g 25g
11468096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14130.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-04-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
4-Aminobenzylalkohol anvendes i syntesen af 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexyliden)-3-methylbutylamino}benzylester. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminobenzylalkohol anvendes til syntese af 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexyliden)-3-methylbutylamino}benzylester. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese og farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, ether og benzen. Delvist opløselig i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-04-1
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.16
MDL nummer MFCD00014782
InChI nøgle AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzyl alcohol, 4-aminophenyl methanol, 4-aminobenzylalcohol, 4-hydroxymethyl aniline, p-aminobenzyl alcohol, p-aminobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-amino, benzyl alcohol, p-amino, 4-amino-benzylalcohol, pubchem7480
PubChem CID 69331
IUPAC navn (4-aminophenyl)methanol
SMIL NC1=CC=C(CO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzyl alcohol
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Mængde 5 g
Beilstein 2078680
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether and benzene. Partially soluble in water.
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzyl alcohol