Få mere at vide
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10194090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10194090 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10194090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174180010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 90774-69-9
Molekylær formel C7H7ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 197.585
MDL nummer MFCD00007897
InChI nøgle CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
PubChem CID 2723961
IUPAC navn 4-(trifluoromethyl)aniline;hydrochloride
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel H2NC6H4CF3·HCl
Mængde 1 g
Formel vægt 197.59
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Granular Powder