Få mere at vide
4-aminobenzotrifluorid, 99%
Artikelnummer. 15710839 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15710839 50 mL Glasflaske 50ml
10256690 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15710839 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208910500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 455-14-1 | C7H6F3N | 161,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455-14-1
Molekylær formel C7H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 161.13
MDL nummer MFCD00064396
InChI nøgle ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine
PubChem CID 9964
ChEBI CHEBI:40750
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzotrifluoride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 5,0 °C til 8,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2960g/mL
Kogepunkt 83,0 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 86 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CF3
Brydningsindeks 1,4830 til 1,4850
Mængde 50 mL
Beilstein 12, III, 2151
Specifik vægtfylde 1.296
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ether, methanol, ethanol og aromater
Formel vægt 161.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske