Få mere at vide
4-aminobenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11424804
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424804 50 g 50g
11414804 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424804 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13757.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1137-41-3 | C13H11NO | 197,24 g/mol
4-Aminobenzophenon er forbundet med 4-benzoylpyridin, og det bruges som en frekvensdobler til halvlederlasere. Det anvendes til fremstilling af 1-[4-[N,N-bis(trimethylsilyl)amino]phenyl]-1-phenylethylen. Det bruges som en precursor til fremstilling af 1,2,3-triazoler, pyrimidotriazoler, benzothiazol og pyrimidinonderivater. Det er involveret i dannelsen af koordinationskomplekser med chrom(III).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminobenzophenon er forbundet med 4-benzoylpyridin, og det bruges som en frekvensdobler til halvlederlasere. Det anvendes til fremstilling af 1-[4-[N,N-bis(trimethylsilyl)amino]phenyl]-1-phenylethylen. Det bruges som en precursor til fremstilling af 1,2,3-triazoler, pyrimidotriazoler, benzothiazol og pyrimidinonderivater. Det er involveret i dannelsen af koordinationskomplekser med chrom(III).
Opløselighed Opløseligt i koldt vand
, alkohol og æter.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1137-41-3
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00007895
InChI nøgle RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzophenone, 4-aminophenyl phenyl methanone, 4-benzoylaniline, p-aminobenzophenone, methanone, 4-aminophenyl phenyl, benzophenone, 4-amino, p-benzoylaniline, usaf a-233, 4-aminophenyl-phenylmethanone, 4-aminophenyl-phenyl-methanone
PubChem CID 14346
IUPAC navn (4-aminophenyl)-phenylmethanon
SMIL NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzophenone
Smeltepunkt 121 °C til 124 °C
Kogepunkt 245 °C til 247 °C (22 mmHg)
Mængde 50 g
Beilstein 389292
Opløselighedsinformation Opløselig i koldt vand, alkohol og æter.
Formel vægt 197.24
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzophenone