Få mere at vide
4-aminobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30004673
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004673 100 g
17998694 1 g
17997844 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA591500100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-13-0
Molekylær formel C7 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Synonym Benzoic acid, p-amino- (7CI,8CI), 4-Aminobenzoic acid, 4-Aminobenzenecarboxylic acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzenecarboxylic acid, p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, para-Aminobenzoates
IUPAC navn 4-aminobenzoiske syre
SMIL Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Formel vægt 137.0477