Få mere at vide
4-Aminobenzoesyre natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 15425679
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425679 100 g 100g
15415679 25 g 25g
15435679 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63428.22
 Begrænset vare
På lager
Farmaceutisk mellemprodukt | CAS: 555-06-6 | C7H6NNaO2 | 159,12 g/mol
4-aminobenzoesyrenatriumsalt bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-aminobenzoesyrenatriumsalt bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (50 mg
/ml).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-06-6
Molekylær formel C7H6NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 159.12
MDL nummer MFCD00064395
InChI nøgle XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
PubChem CID 517441
IUPAC navn natrium;4-aminobenzoat
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Smeltepunkt >300 °C
Farve Gul
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml).
Formel vægt 159.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver