Få mere at vide
4-Aminobenzoesyre natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 15415679
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415679 25 g 25g
15425679 100 g 100g
15435679 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15415679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63428.14
 Begrænset vare
På lager
Farmaceutisk mellemprodukt | CAS: 555-06-6 | C7H6NNaO2 | 159,12 g/mol
4-aminobenzoesyrenatriumsalt bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-aminobenzoesyrenatriumsalt bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (50 mg
/ml).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-06-6
Molekylær formel C7H6NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 159.12
MDL nummer MFCD00064395
InChI nøgle XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
PubChem CID 517441
IUPAC navn natrium;4-aminobenzoat
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Smeltepunkt >300°C
Farve Gul
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Formel vægt 159.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzoic acidsodium salt