Få mere at vide
4-Aminobenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15861781
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15861781 1 kg
15851781 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15861781 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8223121000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-13-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Tekniske data
Smeltepunkt 186°C to 189°C
Tæthed 1.38 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00007894
Mængde 1 kg
Synonym 4-Aminobenzoic acid, PABA, 4-Aminobenzoic acid