Få mere at vide
4-Aminobenzoic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010030 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10010030 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10010030 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/2840/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 150-13-0
Smeltepunkt 186°C
Farve Yellow
pH 3.5
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C7H7NO2
MDL nummer 7894
Mængde 100 g
Formel vægt 137.14g/mol
Fysisk form Powder
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzoic acid
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeringsanlæg