Få mere at vide
4-Aminobenzoic Acid, 99%
Artikelnummer. p-3735281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10714861
Brand: Thermo Scientific Acros 146212500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-13-0
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007894
InChI nøgle ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC navn 4-aminobenzoesyre
SMIL NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186.0°C to 189.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CO2H
Mængde 250 g
Beilstein 14, 418
Fieser 02,24
Merck Index 15, 418
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in ethyl acetate,slightly soluble in benzene,121g/L etanol- 1g/50mL ether,soluble in chloroform
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzoic acid
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeringsanlæg