Få mere at vide
4-Aminobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11450553
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450553 250 g 250g
11359429 50 g 50g
11440553 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12673.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.06 DKK
    387.65 DKK / 250g
    Spare 74.41 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-aminobenzoesyre virker som en mavesyresekretionshæmmer. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af folat (Vitamin BX ), azofarvestoffer og tværbindingsmidler. Det er også nyttigt i den biomedicinske sektor til fremstilling af lokalbedøvelse og salver. Det er meget brugt i industrier til fremstilling af farmaceutiske produkter, smagsstoffer og konserveringsmidler. Det er aktivt involveret som en UV-blokerende ingrediens i solbrun kosmetik.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i methanol og diethylether.
Noter
Luft- og lysfølsom. Inkompatibel med jernsalte og oxidationsmidler. Kan misfarves ved eksponering for lys og luft. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-13-0
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007894
InChI nøgle ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC navn 4-aminobenzoesyre
SMIL NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzoic acid
Smeltepunkt ∼187 °C (dekomponering)
Tæthed 1.374
Mængde 250 g
Beilstein 471605
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,423
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i methanol og diethylether.
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99%
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzoic acid
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminobenzoic acid