Få mere at vide
4-aminobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 10714861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714861 250 g Glasflaske 250g
10704861 1 kg Plastflaske 1kg
10013663 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10714861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.23 DKK
    499.65 DKK / 250g
    Spare 55.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-13-0
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007894
InChI nøgle ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC navn 4-aminobenzoesyre
SMIL NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186,0 °C til 189,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CO2H
Mængde 250 g
Beilstein 14, 418
Fieser 02,24
Merck Index 15, 418
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4,7 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glaseddikesyre, opløselig i ethylacetat, let opløselig i benzen, 121 g/L etanol - 1 g/50 ml ether, opløselig i kloroform
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 4-Aminobenzoic acid
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeringsanlæg