Få mere at vide
4-aminobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 10704861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704861 1 kg Plastflaske 1kg
10714861 250 g Glasflaske 250g
10013663 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1121.65 DKK / 1kg
    Spare 198.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-13-0
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007894
InChI nøgle ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC navn 4-aminobenzoesyre
SMIL NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186,0 °C til 189,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC6H4CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 14, 418
Fieser 02,24
Merck Index 15, 418
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4,7 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glaseddikesyre, opløselig i ethylacetat, let opløselig i benzen, 121 g/L etanol - 1 g/50 ml ether, opløselig i kloroform
Formel vægt 137.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver