Få mere at vide
4-aminobenzamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobenzamide |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10) |
| Formel vægt | 13.0637 |