Få mere at vide
4-aminobenzamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Aminobenzamid blev brugt som en poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP)-hæmmer til at studere målcellers død af cytotoksiske effektorceller under anvendelse af det nukleare enzym poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(PADPRP)-hæmmer til at studere målcellers død af cytotoksiske effektorceller under anvendelse af det nukleare enzym poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobenzamide |
| Smeltepunkt | 182°C to 184°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2079485 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 136.15 |
| Procent renhed | ≥98% |