Få mere at vide
4-aminobenzamid, 98+%
Description
4-Aminobenzamid blev brugt som en poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP)-hæmmer til at studere målcellers død af cytotoksiske effektorceller under anvendelse af det nukleare enzym poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(PADPRP)-hæmmer til at studere målcellers død af cytotoksiske effektorceller under anvendelse af det nukleare enzym poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobenzamide |
| Smeltepunkt | 182 °C til 184 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2079485 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 136.15 |
| Procent renhed | ≥98% |