Få mere at vide
4-aminobenzamid, 98+%
Artikelnummer. 11474314
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474314 25 g 25g
11484314 100 g 100g
11494314 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474314 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12594.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2835-68-9 | C7H8N2O | 136,154 g/mol
4-Aminobenzamid blev brugt som en poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP)-hæmmer til at studere målcellers død af cytotoksiske effektorceller under anvendelse af det nukleare enzym poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Aminobenzamid blev brugt som en poly(ADP-ribose)polymerase
(PADPRP)-hæmmer til at studere målcellers død af cytotoksiske effektorceller under anvendelse af det nukleare enzym poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-68-9
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.154
MDL nummer MFCD00007999
InChI nøgle QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzamide, benzamide, 4-amino, 4-amino-benzamide, p-carbamoylaniline, p-aminobenzoic acid amide, benzamide, p-amino, 4-amino benzamide, unii-77722i6pac, ccris 6792, aminobenzamide-4
PubChem CID 76079
IUPAC navn 4-aminobenzamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzamide
Smeltepunkt 182°C to 184°C
Mængde 25 g
Beilstein 2079485
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 136.15
Procent renhed ≥98%