Få mere at vide
4'-aminoacetophenon, 99%
Description
4'-Aminoacetophenon, bruges i lægemidler, medicin og andre økologiske produkter. Det bruges også som et reagens til fotometrisk bestemmelse af Ce. Som farmaceutisk mellemprodukt eller til bestemmelse af palladium og vitamin B1.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4 -′Aminoacetophenon, bruges i lægemidler, medicin og andre økologiske produkter. Det bruges også som et reagens til fotometrisk bestemmelse af Ce. Som farmaceutisk mellemprodukt eller til bestemmelse af palladium og vitamin B1.
Opløselighed Det er opløseligt
i varmt vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. syrer, Inkompatibel med syrechlorider, Syreanhydrider, Chlorformiater, Stærke oxidationsmidler, Stærke reduktionsmidler. Stabil under almindelige forhold.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Aminoacetophenone |
| Smeltepunkt | 103 °C til 108 °C |
| Kogepunkt | 292 °C til 294 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 471493 |
| Merck Index | 14,413 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i varmt vand, ethanol og ether. |
| Formel vægt | 135.17 |
| Procent renhed | 99% |