Få mere at vide
4'-Aminoacetophenone, 99%
Artikelnummer. 11400733
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400733 250 g 250g
11369429 25 g 25g
11490723 50 g 50g
11480723 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11400733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13213.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135.17 g/mol
4'-Aminoacetophenon, bruges i lægemidler, medicin og andre økologiske produkter. Det bruges også som et reagens til fotometrisk bestemmelse af Ce. Som farmaceutisk mellemprodukt eller til bestemmelse af palladium og vitamin B1.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′Aminoacetophenon, bruges i lægemidler, medicin og andre økologiske produkter. Det bruges også som et reagens til fotometrisk bestemmelse af Ce. Som farmaceutisk mellemprodukt eller til bestemmelse af palladium og vitamin B1.
Opløselighed Det er opløseligt
i varmt vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. syrer, Inkompatibel med syrechlorider, Syreanhydrider, Chlorformiater, Stærke oxidationsmidler, Stærke reduktionsmidler. Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-92-3
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00007896
InChI nøgle GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
PubChem CID 7468
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Aminoacetophenone
Smeltepunkt 103°C to 108°C
Kogepunkt 292°C to 294°C
Mængde 250 g
Beilstein 471493
Merck Index 14,413
Opløselighedsinformation It is soluble in hot water,ethanol and ether.
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Aminoacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminoacetophenone