Få mere at vide
4'-Aminoacetophenone, 99%
Artikelnummer. 11369429
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369429 25 g 25g
11490723 50 g 50g
11400733 250 g 250g
11480723 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11369429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13213.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135.17 g/mol
4'-Aminoacetophenon, bruges i lægemidler, medicin og andre økologiske produkter. Det bruges også som et reagens til fotometrisk bestemmelse af Ce. Som farmaceutisk mellemprodukt eller til bestemmelse af palladium og vitamin B1.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′Aminoacetophenon, bruges i lægemidler, medicin og andre økologiske produkter. Det bruges også som et reagens til fotometrisk bestemmelse af Ce. Som farmaceutisk mellemprodukt eller til bestemmelse af palladium og vitamin B1.
Opløselighed Det er opløseligt
i varmt vand, ethanol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. syrer, Inkompatibel med syrechlorider, Syreanhydrider, Chlorformiater, Stærke oxidationsmidler, Stærke reduktionsmidler. Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-92-3
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00007896
InChI nøgle GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
PubChem CID 7468
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Aminoacetophenone
Smeltepunkt 103°C to 108°C
Kogepunkt 292°C to 294°C
Mængde 25 g
Beilstein 471493
Merck Index 14,413
Opløselighedsinformation It is soluble in hot water,ethanol and ether.
Formel vægt 135.17
Procent renhed 99%