Få mere at vide
4'-aminoacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30180407
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30180407 5 g
1 options
Artikelnummer. 30180407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5800105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-acetylaniline
CAS 122-80-5
Molekylær formel C8 H10 N2 O
Mængde 5 g
Synonym Acetamide, N-(4-aminophenyl)-, Acetanilide, 4'-amino- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-amino- (4CI), N-(4-Aminophenyl)acetamide, (4-(Acetylamino)phenyl)amine, 1-Amino-4-(acetylamino)benzene, 4-(Acetylamino)aniline, 4-Acetamidoaniline, 4-Acetoamidoaniline, 4-Acetylaminobenzeneamine, 4-Amino-N-acetylaniline, 4'-Aminoacetanilide, Acetparamin, Acetyl-p-phenylenediamine, C.I. 76005, C.I. Oxidation Base 19, Fourrine 88, Fourrine A, N-(p-Aminophenyl)acetamide, N-Acetyl-1,4-benzenediamine, N-Acetyl-1,4-phenylenediamine, N-Acetyl-p-phenylenediamine, NSC 2135, Paracetamin, p-(Acetylamino)aniline, p-Acetamidoaniline, p-Acetoaminoaniline, p-Aminoacetanilide, GR 109244X, Trametinib related
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(N)cc1
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 150.18
Formel vægt 150.0793