Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4'-Aminoacetanilide, 98+%
Artikelnummer. 11415606
Skift visning
Mængde:
25g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415606 25g 25g
1 options
Artikelnummer. 11415606 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B20740.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Aminoacetanilide
CAS 122-80-5
Kogepunkt 267°C
Flammepunkt 195°C (383°F)
Molekylær formel C8H10N2O
MDL nummer MFCD00007853
Mængde 25g
Beilstein 742888
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,411
Synonym 4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
InChI nøgle CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 150.181
PubChem CID 31230
Formel vægt 150.18
Procent renhed ≥98%