Få mere at vide
4'-aminoacetanilid, 95%
Artikelnummer. 10219550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10219550 25 g Glasflaske 25g
10045720 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10219550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400600250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 122-80-5 | C8H10N2O | 150,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-80-5
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00007853
InChI nøgle CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
PubChem CID 31230
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Aminoacetanilide
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 159,0 °C til 165,0 °C
Farve Brun til Pink
Kogepunkt 267,0 °C
Flammepunkt >150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NHCOCH3C6H4NH2
Mængde 25 g
Merck Index 15, 405
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i koldt vand. Andre opløseligheder: frit opløselig i varmt vand, frit opløselig i alkohol, ether
Formel vægt 150.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Aminoacetanilide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .