Få mere at vide
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide, 97+%
Artikelnummer. p-7033280
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11355349
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50364.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6331-71-1 | C9H12N2O | 164.21 g/mol
4-Amino-N,N-dimethylbenzamid er et vigtigt råmateriale og et mellemprodukt, der bruges inden for farmaceutiske, agrobaserede og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Amino-N,N-dimethylbenzamid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der bruges i farmaceutiske, agrobaserede og farvestofområder.
Opløselighed
Meget opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6331-71-1
Molekylær formel C9H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.21
MDL nummer MFCD00523648
InChI nøgle QEPGWLBMAAEBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 4-amino-n,n-dimethyl, 4-amino-n,n-dimethyl-benzamide, n,n-dimethyl 4-aminobenzamide, 4-aminophenyl-n,n-dimethylcarboxamide, 4-dimethylcarbamyl aniline, acmc-1bgt4, 4-dimethylcarbamoyl aniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzamide, p-amino-n,n-dimethylbenzamide, n,n-dimethyl-4-aminobenzamide
PubChem CID 235527
IUPAC navn 4-amino-N,N-dimethylbenzamid
SMIL CN(C)C(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Smeltepunkt 151 °C til 153 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 164.21
Procent renhed ≥97%