Få mere at vide
4-amino-N,N-dimethylbenzamid, 97+%
Artikelnummer. 11355349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355349 1 g 1g
11365349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50364.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6331-71-1 | C9H12N2O | 164,21 g/mol
4-Amino-N,N-dimethylbenzamid er et vigtigt råmateriale og et mellemprodukt, der bruges inden for farmaceutiske, agrobaserede og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Amino-N,N-dimethylbenzamid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der bruges i farmaceutiske, agrobaserede og farvestofområder.
Opløselighed
Meget opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6331-71-1
Molekylær formel C9H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 164.21
MDL nummer MFCD00523648
InChI nøgle QEPGWLBMAAEBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 4-amino-n,n-dimethyl, 4-amino-n,n-dimethyl-benzamide, n,n-dimethyl 4-aminobenzamide, 4-aminophenyl-n,n-dimethylcarboxamide, 4-dimethylcarbamyl aniline, acmc-1bgt4, 4-dimethylcarbamoyl aniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzamide, p-amino-n,n-dimethylbenzamide, n,n-dimethyl-4-aminobenzamide
PubChem CID 235527
IUPAC navn 4-amino-N,N-dimethylbenzamid
SMIL CN(C)C(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Smeltepunkt 151 °C til 153 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 164.21
Procent renhed ≥97%