Få mere at vide
4-Amino-N-(1-ethyl-3-piperidinyl)-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamid, TRC
Artikelnummer. 17987374
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17987374 100 mg
17987464 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17987374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA609495100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148516-68-1
Molekylær formel C17 H27 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 369.479
Synonym Benzamide, 4-amino-N-(1-ethyl-3-piperidinyl)-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, 4-Amino-N-(1-ethyl-3-piperidyl)-5-ethylsulfonyl-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp G (EP), Amisulpride EP Impurity G
IUPAC navn 4-amino-N-(1-ethylpiperidin-3-yl)-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamid
SMIL CCN1CCCC(C1)NC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-N-[(3RS)-1-ethylpiperidin-3-yl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(11-20)19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Formel vægt 369.1722