Få mere at vide
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline, 98%
Artikelnummer. 11439540
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439540 250 mg 250mg
11449540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439540 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50355.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 243666-11-7 | C10H7F3N2 | 212.175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 243666-11-7
Molekylær formel C10H7F3N2
Molekylvægt (g/mol) 212.175
MDL nummer MFCD00269411
InChI nøgle QZOOIAOULGJTJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-7-trifluoromethyl quinoline, 7-trifluoromethyl quinolin-4-amine, 4-amino-7-trifluoromethylquinoline, 7-trifluoromethyl-4-quinolylamine, acmc-1capy, 4-amino-7-trifluromethyl quinoline, 7-trifluoromethyl-quinolin-4-ylamine, 4-quinolinamine,7-trifluoromethyl, 4-amino-7-trifluoromethoxylquinoline, 7-trifluoromethyl-4-quinolinamine
PubChem CID 2735960
IUPAC navn 7-(trifluormethyl)quinolin-4-amin
SMIL C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.18
Procent renhed 98%