accessibility menu, dialog, popup

UserName

NFFFNH2

CAS RN 243666-11-7

IUPAC Navn: 7-(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
Synonymer: 7-(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
Molekylvægt (g/mol): 212.18
Molekylformel: C10H7F3N2
InChi Key: QZOOIAOULGJTJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=NC2=CC(=CC=C12)C(F)(F)F
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater