Få mere at vide
4-Amino-6-chloro-1,3-benzendisulfonamid, TRC
Artikelnummer. 17994105
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994105 5 g
17921805 50 g
17952465 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6033755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-30-2
Molekylær formel C6 H8 Cl N3 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 285.73
Synonym 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), Chloraminophenamide
IUPAC navn 4-amino-6-chlorbenzen-1,3-disulfonamid
SMIL Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Formel vægt 284.9645
Procent renhed >95%