Få mere at vide
4-Amino-5-methoxy-2-methyl-nmethylbenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-methoxy-2-methyl-N-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 49564-57-0 |
| Molekylær formel | C9 H14 N2 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-methoxy-N,2-dimethylbenzenesulfonamide; |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O3S/c1-6-4-7(10)8(14-3)5-9(6)15(12,13)11-2/h4-5,11H,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)c1cc(OC)c(N)cc1C |
| IUPAC navn | 4-amino-5-methoxy-N,2-dimethyl-benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.28 |
| Formel vægt | 230.0725 |