Få mere at vide
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11485687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485687 5 g 5g
11495687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24281.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7206-70-4 | C8H8ClNO3 | 201.606 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7206-70-4
Molekylær formel C8H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 201.606
MDL nummer MFCD00038794
InChI nøgle RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-chloro-o-anisic acid, unii-pq8l2l84el, benzoic acid, 4-amino-5-chloro-2-methoxy, pq8l2l84el, pubchem15052, acmc-209oll, metoclopramide impurity c, 2-methoxy-4-amino-5-chlorobenzoic acid, 4amino-5-chloro-2-methoxy-benzoic acid, 5-chloro-4-amino-2-methoxybenzoic acid
PubChem CID 81626
IUPAC navn 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
SMIL COC1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 205°C to 208°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 201.61
Procent renhed ≥98%